Chloroform-D1 stabilised
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Stabilization: Stabilised with silver
C0583-10G C0583-100G
TCIAC0583-10GEA 247 DKK
TCIAC0583-10G TCIAC0583-100G
Chloroform-D1 stabilised
Chloroform-D1
Formel: CDCl₃
Kogepunkt: 61°C
MDL Number: MFCD00000827
CAS-nummer: 865-49-6
EINECS: 212-742-4
UN nummer: 1888
ADR: 6.1,III
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless clear liquid
Degree of deuteration min. 99.6 atom%D