Diethyl-1,2-cyclohexanedicarboxylate ≥95.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 1,2-Cyclohexanedicarboxylic Acid Diethyl Ester
C0476-25G C0476-500G
TCIAC0476-25GEA 288 DKK
TCIAC0476-25G TCIAC0476-500G
Diethyl-1,2-cyclohexanedicarboxylate ≥95.0% (by GC)
Diethyl-1,2-cyclohexanedicarboxylate
Formel: C₁₂H₂₀O₄
Kogepunkt: 135°C
MDL Number: MFCD00029449
CAS-nummer: 10138-59-7
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %