Croton oil
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
C0421-25ML C0421-5ML
TCIAC0421-25MLEA 1290 DKK
TCIAC0421-25ML TCIAC0421-5ML
Croton oil
Croton oil
MDL Number: MFCD00130880
CAS-nummer: 8001-28-3
UN nummer: 2810
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,02598
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Orange to Amber to Dark red clear liquid
Iodine Value 100 to 120