Isobutylchlorformat ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Chloroformic acid isobutyl ester
C0178-25G C0178-100G C0178-500G
TCIAC0178-25GEA 140 DKK
TCIAC0178-25G TCIAC0178-100G TCIAC0178-500G
Isobutylchlorformat ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Isobutylchlorformat
Formel: C₅H₉ClO₂
Kogepunkt: 129°C
Flammepunkt: 35°C
MDL Number: MFCD00000642
CAS-nummer: 543-27-1
EINECS: 208-840-1
UN nummer: 2742
ADR: 6.1,II
Merck Index: 14,05139
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %