3-Chlorobutyric acid ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
C0147-10ML C0147-25ML
TCIAC0147-10MLEA 1510 DKK
TCIAC0147-10ML TCIAC0147-25ML
3-Chlorobutyric acid ≥98.0% (by GC, titration analysis)
3-Chlorobutyric acid
Formel: C₄H₇ClO₂
Molekylvægt: 122.55 g/mol
Kogepunkt: 112°C
MDL Number: MFCD00020496
CAS-nummer: 1951-12-8
EINECS: 217-771-6
UN nummer: 3265
ADR: 8 III
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %