3-(Benzyloxy)cyclobutanone ≥95.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
B6029-1G B6029-200MG
TCIAB6029-1GEA 624 DKK
TCIAB6029-1G TCIAB6029-200MG
3-(Benzyloxy)cyclobutanone ≥95.0% (by GC)
3-(Benzyloxy)cyclobutanone
Formel: C11H12O2
Kogepunkt: 102°C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD09755991
CAS-nummer: 30830-27-4
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %