2-Butylbenzo[d]isothiazol-3(2H)-one ≥95.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
B6021-25G B6021-100G
TCIAB6021-25GEA 509 DKK
TCIAB6021-25G TCIAB6021-100G
2-Butylbenzo[d]isothiazol-3(2H)-one ≥95.0% (by GC)
2-Butylbenzo[d]isothiazol-3(2H)-one
Formel: C₁₁H₁₃NOS
Kogepunkt: 180°C
MDL Number: MFCD09751282
CAS-nummer: 4299-07-4
EINECS: 420-590-7
UN nummer: 1760
ADR: 8,II
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to Almost white clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %