tert-Butyl-3-methyleneazetidine-1-carboxylate ≥95.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
B6011-1G
B6011-5G
TCIAB6011-1GEA
435
DKK
TCIAB6011-1G
TCIAB6011-5G
tert-Butyl-3-methyleneazetidine-1-carboxylate ≥95.0% (by GC)
tert-Butyl-3-methyleneazetidine-1-carboxylate
Formel:
C₉H₁₅NO₂ |
MDL Number:
MFCD12031229 CAS-nummer: 934664-41-2 |
Specifikationer Testresultater
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 95.0 % |