1,3,5-Triformylbenzene ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
B6003-200MG B6003-1G
TCIAB6003-200MGEA 288 DKK
TCIAB6003-200MG TCIAB6003-1G
1,3,5-Triformylbenzene ≥98.0% (by GC)
1,3,5-Triformylbenzene
Formel: C₉H₆O₃
MDL Number: MFCD00182470
CAS-nummer: 3163-76-6
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 165.0 to 169.0 deg-C