1-Brom-3-fluor-2-iodbenzen ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
B5982-1G
B5982-5G
TCIAB5982-1GEA
214
DKK
TCIAB5982-1G
TCIAB5982-5G
1-Brom-3-fluor-2-iodbenzen ≥98.0% (by GC)
1-Brom-3-fluor-2-iodbenzen
Formel:
C₆H₃BrFI Molekylvægt: 300.8949 g/mol Kogepunkt: 109°C Opbevaringstemperatur: Køleskab |
MDL Number:
MFCD07368675 CAS-nummer: 450412-29-0 |
Specifikationer Testresultater
Appearance | White to Almost white powder to lump |
Purity (GC) | min. 98.0 % |