tert-Butyl-7-oxa-3-azabicyclo[4.1.0]heptane-3-carboxylate ≥95.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
B5969-1G B5969-5G
TCIAB5969-1GEA 238 DKK
TCIAB5969-1G TCIAB5969-5G
tert-Butyl-7-oxa-3-azabicyclo[4.1.0]heptane-3-carboxylate ≥95.0% (by GC)
tert-Butyl-7-oxa-3-azabicyclo[4.1.0]heptane-3-carboxylate
Formel: C₁₀H₁₇NO₃
MDL Number: MFCD12407050
CAS-nummer: 161157-50-2
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %