1,6-Bis(trichlorosilyl)hexane ≥95.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
B5923-25G B5923-5G
TCIAB5923-25GEA 2610 DKK
TCIAB5923-25G TCIAB5923-5G
1,6-Bis(trichlorosilyl)hexane ≥95.0% (by GC)
1,6-Bis(trichlorosilyl)hexane
Formel: C₆H₁₂Cl₆Si₂
Molekylvægt: 353.03 g/mol
Kogepunkt: 281°C
Flammepunkt: 75°C
MDL Number: MFCD00053189
CAS-nummer: 13083-94-8
EINECS: 235-994-7
UN nummer: 2987
ADR: 8 II
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %