1,3-Bis[2-(7-oxabicyclo[4.1.0]heptan-3-yl)ethyl]-1,1,3,3-tetramethyldisiloxane ≥95.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 1,1,3,3-Tetramethyl-1,3-bis[2-(7-oxabicyclo[4.1.0]hept-3-yl)ethyl]disiloxane
B5922-25G B5922-5G
TCIAB5922-25GEA 862 DKK
TCIAB5922-25G TCIAB5922-5G
1,3-Bis[2-(7-oxabicyclo[4.1.0]heptan-3-yl)ethyl]-1,1,3,3-tetramethyldisiloxane ≥95.0% (by GC)
1,3-Bis[2-(7-oxabicyclo[4.1.0]heptan-3-yl)ethyl]-1,1,3,3-tetramethyldisiloxane
Formel: C₂₀H₃₈O₃Si₂
Molekylvægt: 382.69 g/mol
Kogepunkt: 195°C
Flammepunkt: 200°C
MDL Number: MFCD03262840
CAS-nummer: 18724-32-8
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %