2-Brom-5-methoxypyridin ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
B5910-1G B5910-5G
TCIAB5910-1GEA 247 DKK
TCIAB5910-1G TCIAB5910-5G
2-Brom-5-methoxypyridin ≥98.0% (by GC, titration analysis)
2-Bromo-5-methoxypyridine
Formel: C₆H₆BrNO
Kogepunkt: 78°C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD07781221
CAS-nummer: 105170-27-2
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %