4-Brombenzaldehyde dimethyl acetal 98,0 GC_ASSAY_METHOD
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 1-Bromo-4-(dimethoxymethyl)benzene, 4-Bromo-α,α-dimethoxytoluene
B5819-5G B5819-25G
TCIAB5819-5GEA 206 DKK
TCIAB5819-5G TCIAB5819-25G
4-Brombenzaldehyde dimethyl acetal 98,0 GC_ASSAY_METHOD
4-Brombenzaldehyde dimethyl acetal
Formel: C₉H₁₁BrO₂
Molekylvægt: 231.09 g/mol
Kogepunkt: 94°C
MDL Number: MFCD01320499
CAS-nummer: 24856-58-4
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %