2-([1,1'-Biphenyl]-3-yl)-4-chloro-6-phenyl-1,3,5-triazine ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
B5803-1G B5803-5G
TCIAB5803-1GEA 444 DKK
TCIAB5803-1G TCIAB5803-5G
2-([1,1'-Biphenyl]-3-yl)-4-chloro-6-phenyl-1,3,5-triazine ≥98.0% (by GC)
2-([1,1'-Biphenyl]-3-yl)-4-chloro-6-phenyl-1,3,5-triazine
Formel: C₂₁H₁₄ClN₃
MDL Number: MFCD30536776
CAS-nummer: 1689576-03-1
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 139.0 to 143.0 deg-C