Bismuth(III)iodid, vandfri ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
B5787-5G B5787-25G
TCIAB5787-5GEA 271 DKK
TCIAB5787-5G TCIAB5787-25G
Bismuth(III)iodid, vandfri ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Bismuth(III)iodid
Formel: BiI₃
Kogepunkt: 500°C
Smeltepunkt: 408°C
MDL Number: MFCD00010894
CAS-nummer: 7787-64-6
EINECS: 232-127-4
UN nummer: 3260
ADR: 8,III
Merck Index: 14,01269
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (Chelometric Titration) min. 98.0 %