1-(4-Bromophenyl)pyrene ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
B5755-1G B5755-5G
TCIAB5755-1GEA 559 DKK
TCIAB5755-1G TCIAB5755-5G
1-(4-Bromophenyl)pyrene ≥98.0% (by GC)
1-(4-Bromophenyl)pyrene
Formel: C₂₂H₁₃Br
MDL Number: MFCD30474735
CAS-nummer: 345924-29-0
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 151.0 to 155.0 deg-C