4-Bromo-1,2-diiodobenzene ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
B5743-1G B5743-5G
TCIAB5743-1GEA 600 DKK
TCIAB5743-1G TCIAB5743-5G
4-Bromo-1,2-diiodobenzene ≥98.0% (by GC)
4-Bromo-1,2-diiodobenzene
Formel: C₆H₃BrI₂
MDL Number: MFCD07778994
CAS-nummer: 21521-54-0
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 49.0 to 53.0 deg-C