Bentranil ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
B5739-1G
B5739-250MG
TCIAB5739-1GEA
2110
DKK
TCIAB5739-1G
TCIAB5739-250MG
Bentranil ≥98.0% (by GC)
Bentranil
Formel:
C₁₄H₉NO₂ Kogepunkt: 192°C |
MDL Number:
MFCD00043598 CAS-nummer: 1022-46-4 |
Specifikationer Testresultater
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 122.0 to 126.0 deg-C |