5-(Bromomethyl)undecane ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
B5721-25G B5721-5G
TCIAB5721-25GEA 3570 DKK
TCIAB5721-25G TCIAB5721-5G
5-(Bromomethyl)undecane ≥97.0% (by GC)
5-(Bromomethyl)undecane
Formel: C₁₂H₂₅Br
Kogepunkt: 85°C
MDL Number: MFCD23115881
CAS-nummer: 85531-02-8
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid to cloudy liquid
Purity (GC) min. 97.0 %