9-([1,1'-Biphenyl]-4-yl)anthracene ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
B5717-1G B5717-5G
TCIAB5717-1GEA 296 DKK
TCIAB5717-1G TCIAB5717-5G
9-([1,1'-Biphenyl]-4-yl)anthracene ≥98.0% (by GC)
9-([1,1'-Biphenyl]-4-yl)anthracene
Formel: C₂₆H₁₈
Molekylvægt: 330.43 g/mol
MDL Number: MFCD27979543
CAS-nummer: 323195-31-9
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 221.0 to 225.0 deg-C