Bis[2-(diisopropylphosphino)ethyl]amine 10% in THF
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
B5712-1G B5712-5G
TCIAB5712-1GEA 895 DKK
TCIAB5712-1G TCIAB5712-5G
Bis[2-(diisopropylphosphino)ethyl]amine 10% in THF
Bis[2-(diisopropylphosphino)ethyl]amine
Formel: C₁₆H₃₇NP₂
Molekylvægt: 305.427 g/mol
Flammepunkt: –17°C
MDL Number: MFCD17018778
CAS-nummer: 131890-26-1
UN nummer: 2056
ADR: 3 II
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (Neutralization titration) 9.5 to 11.0 %