1-Brom-2,4-difluor-5-nitrobenzen ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 5-Bromo-2,4-difluoronitrobenzene
B5688-1G B5688-5G
TCIAB5688-1GEA 148 DKK
TCIAB5688-1G TCIAB5688-5G
1-Brom-2,4-difluor-5-nitrobenzen ≥98.0% (by GC)
1-Brom-2,4-difluor-5-nitrobenzen
Formel: C₆H₂BrF₂NO₂
Kogepunkt: 97°C
Smeltepunkt: 19°C
MDL Number: MFCD00129166
CAS-nummer: 345-24-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=818b3562a52b00e9f35d32469e9e559997096e91&vid=818b3562a52b00e9f35d32469e9e559997096e91&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %