tert-Butyl (2-hydroxyethyl)(methyl)carbamate ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
B5685-1G B5685-5G
TCIAB5685-1GEA 181 DKK
TCIAB5685-1G TCIAB5685-5G
tert-Butyl (2-hydroxyethyl)(methyl)carbamate ≥98.0% (by GC)
tert-Butyl (2-hydroxyethyl)(methyl)carbamate
Formel: C₈H₁₇NO₃
Kogepunkt: 84°C
MDL Number: MFCD03425857
CAS-nummer: 57561-39-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6c3818c535713c6058abe993e7b0ebc48fd94d1c&vid=6c3818c535713c6058abe993e7b0ebc48fd94d1c&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %