2-tert-Butoxypyridine ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
B5575-1G B5575-5G
TCIAB5575-1GEA 903 DKK
TCIAB5575-1G TCIAB5575-5G
2-tert-Butoxypyridine ≥98.0% (by GC)
2-tert-Butoxypyridine
Formel: C₉H₁₃NO
Kogepunkt: 88°C
MDL Number: MFCD00234567
CAS-nummer: 83766-88-5
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %