10-(4-Bromophenyl)-9,9-dimethyl-9,10-dihydroacridine ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
B5535-200MG B5535-1G
TCIAB5535-200MGEA 427 DKK
TCIAB5535-200MG TCIAB5535-1G
10-(4-Bromophenyl)-9,9-dimethyl-9,10-dihydroacridine ≥98.0% (by GC)
10-(4-Bromophenyl)-9,9-dimethyl-9,10-dihydroacridine
Formel: C₂₁H₁₈BrN
Molekylvægt: 364.29 g/mol
MDL Number: MFCD29919158
CAS-nummer: 1342892-15-2
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 171.0 to 175.0 deg-C