2-Bromo-9,9-dimethyl-10-phenyl-9,10-dihydroacridine ≥96.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
B5534-1G B5534-200MG
TCIAB5534-1GEA 5310 DKK
TCIAB5534-1G TCIAB5534-200MG
2-Bromo-9,9-dimethyl-10-phenyl-9,10-dihydroacridine ≥96.0% (by GC)
2-Bromo-9,9-dimethyl-10-phenyl-9,10-dihydroacridine
Formel: C₂₁H₁₈BrN
Molekylvægt: 364.29 g/mol
MDL Number: MFCD27980034
CAS-nummer: 1319720-64-3
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to Green to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 96.0 %
Melting point 122.0 to 126.0 deg-C