Biapenem ≥98.0% (by HPLC)
Leverandør: TCI
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
B5522-25MG
B5522-100MG
TCIAB5522-25MGEA
493
DKK
TCIAB5522-25MG
TCIAB5522-100MG
Biapenem ≥98.0% (by HPLC)
Biapenem
Formel:
C₁₅H₁₈N₄O₄S Opbevaringstemperatur: Køleskab |
MDL Number:
MFCD00864863 CAS-nummer: 120410-24-4 Merck Index: 14,01197 |
|
Specifikationer Testresultater
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Elemental analysis (Nitrogen) | 15.20 to 16.70 % |
Specific rotation [a]20/D | -30.0 to 335.0 deg (C=0.5, H2O) |