Biapenem ≥98.0% (by HPLC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
B5522-25MG B5522-100MG
TCIAB5522-25MGEA 493 DKK
TCIAB5522-25MG TCIAB5522-100MG
Biapenem ≥98.0% (by HPLC)
Biapenem
Formel: C₁₅H₁₈N₄O₄S
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00864863
CAS-nummer: 120410-24-4
Merck Index: 14,01197
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=eac480f888d74cf43783c682a17ce34a5248a535&vid=eac480f888d74cf43783c682a17ce34a5248a535&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Elemental analysis (Nitrogen) 15.20 to 16.70 %
Specific rotation [a]20/D -30.0 to 335.0 deg (C=0.5, H2O)