2-Bromo-5-(2-ethylhexyl)thiophene ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
B5475-1G B5475-5G
TCIAB5475-1GEA 936 DKK
TCIAB5475-1G TCIAB5475-5G
2-Bromo-5-(2-ethylhexyl)thiophene ≥98.0% (by GC)
2-Bromo-5-(2-ethylhexyl)thiophene
Formel: C₁₂H₁₉BrS
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD28101692
CAS-nummer: 925899-21-4
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %