4-(tert-Butyl)-2-chloropyridine ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
B5466-1G B5466-5G
TCIAB5466-1GEA 829 DKK
TCIAB5466-1G TCIAB5466-5G
4-(tert-Butyl)-2-chloropyridine ≥98.0% (by GC)
4-(tert-Butyl)-2-chloropyridine
Formel: C₉H₁₂ClN
Molekylvægt: 169.65 g/mol
MDL Number: MFCD12131129
CAS-nummer: 81167-60-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=def2b5eaed356b47f80b0e7aaea3d13692c3f325&vid=def2b5eaed356b47f80b0e7aaea3d13692c3f325&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %