2-Bromo-3-cyclohexylthiophene ≥95.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
B5420-1G
B5420-5G
TCIAB5420-1GEA
1470
DKK
TCIAB5420-1G
TCIAB5420-5G
2-Bromo-3-cyclohexylthiophene ≥95.0% (by GC)
2-Bromo-3-cyclohexylthiophene
Formel:
C₁₀H₁₃BrS Molekylvægt: 245.18 g/mol Opbevaringstemperatur: Køleskab |
CAS-nummer:
241477-71-4 |
|
Specifikationer Testresultater
Appearance | Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid |
Purity (GC) | min. 95.0 % |