2-Bromo-5-dodecylthiophene ≥95.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
B5407-1G B5407-5G
TCIAB5407-1GEA 600 DKK
TCIAB5407-1G TCIAB5407-5G
2-Bromo-5-dodecylthiophene ≥95.0% (by GC)
2-Bromo-5-dodecylthiophene
Formel: C₁₆H₂₇BrS
Molekylvægt: 331.36 g/mol
Kogepunkt: 162°C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD22572689
CAS-nummer: 153561-74-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=717b5d66558e0c9793ee13f20855099172f7d1bb&vid=717b5d66558e0c9793ee13f20855099172f7d1bb&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to Orange to Green lump
Purity (GC) min. 95.0 %