(3-Bromopropoxy)-tert-butyldimethylsilane ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: (3-Bromopropoxy)(tert-butyl)dimethylsilane
B5346-5G B5346-25G
TCIAB5346-5GEA 559 DKK
TCIAB5346-5G TCIAB5346-25G
(3-Bromopropoxy)-tert-butyldimethylsilane ≥98.0% (by GC)
(3-Bromopropoxy)-tert-butyldimethylsilane
Formel: C₉H₂₁BrOSi
Kogepunkt: 90°C
Flammepunkt: 85°C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00216589
CAS-nummer: 89031-84-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5df527d307a55bba78d02bf12fd419736c547a02&vid=5df527d307a55bba78d02bf12fd419736c547a02&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %