2-Bromo-1-(1-pyrrolidinyl)-1-ethanone ≥93.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 1-(Bromoacetyl)pyrrolidine, 2-Bromo-1-(pyrrolidin-1-yl)ethanone
B5307-1G B5307-200MG
TCIAB5307-1GEA 1580 DKK
TCIAB5307-1G TCIAB5307-200MG
2-Bromo-1-(1-pyrrolidinyl)-1-ethanone ≥93.0% (by GC)
2-Bromo-1-(1-pyrrolidinyl)-1-ethanone
Formel: C₆H₁₀BrNO
Kogepunkt: 120°C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD06800371
CAS-nummer: 90892-09-4
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 93.0 %