2-Methoxyethylacetat for synthesis, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Methylglykolacetat
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.06061.1000 8.06061.9025
8.06061.1000EA 1450 DKK
8.06061.1000 8.06061.9025
2-Methoxyethylacetat for synthesis, Sigma-Aldrich®
2-Methoxyethylacetat
Formel: C₅H₁₀O₃
Kogepunkt: 145 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: –65 °C
Massefylde: 1,01 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 49 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00008719
CAS-nummer: 110-49-6
EINECS: 203-772-9
UN nummer: 1189
ADR: 3,III
Merck Index: 12,06119
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point -65 °C
Molar Mass 118.13 g/mol
Boiling Point 144 - 145 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 4.7 hPa (20 °C)
Flash Point 46 °C
Refractive Index 1.4019 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 1.7 - 8.8 %(V)
Density 1.01 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 380 °C DIN 51794
Evaporation Number 30