3-Brom-4-iodtoluen ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
Synonymer:
2-Bromo-1-iodo-4-methylbenzene, 1-Bromo-2-iodo-5-methylbenzene
B5284-5G
B5284-25G
TCIAB5284-5GEA
165
DKK
TCIAB5284-5G
TCIAB5284-25G
3-Brom-4-iodtoluen ≥98.0% (by GC)
3-Brom-4-iodtoluen
Formel:
C₇H₆BrI Molekylvægt: 296.93 g/mol Kogepunkt: 267°C |
MDL Number:
MFCD00079718 CAS-nummer: 71838-16-9 |
|
Specifikationer Testresultater
Appearance | Light yellow to Brown clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |