2-(4-Biphenylyl)indole ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer:
2-([1,1'-Biphenyl]-4-yl)-1H-indole
B5250-1G
B5250-5G
TCIAB5250-1GEA
796
DKK
TCIAB5250-1G
TCIAB5250-5G
2-(4-Biphenylyl)indole ≥98.0% (by GC)
2-(4-Biphenylyl)indole
Formel:
C₂₀H₁₅N Molekylvægt: 269.35 g/mol |
MDL Number:
MFCD00417190 CAS-nummer: 21470-37-1 |
Specifikationer Testresultater
Appearance | White to Orange to Green powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |