9-(4-Bromophenyl)-9-phenylfluorene ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 9-(4-Bromophenyl)-9-phenyl-9H-fluorene
B5221-1G B5221-5G
TCIAB5221-1GEA 312 DKK
TCIAB5221-1G TCIAB5221-5G
9-(4-Bromophenyl)-9-phenylfluorene ≥98.0% (by GC)
9-(4-Bromophenyl)-9-phenylfluorene
Formel: C₂₅H₁₇Br
Molekylvægt: 397.32 g/mol
MDL Number: MFCD28975087
CAS-nummer: 937082-81-0
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 151.0 to 155.0 deg-C