9-(Bromomethyl)nonadecane ≥96.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
B5188-5ML B5188-25ML
TCIAB5188-5MLEA 673 DKK
TCIAB5188-5ML TCIAB5188-25ML
9-(Bromomethyl)nonadecane ≥96.0% (by GC)
9-(Bromomethyl)nonadecane
Formel: C₂₀H₄₁Br
Kogepunkt: 195°C
MDL Number: MFCD28515435
CAS-nummer: 69620-20-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=73c93e9007c7e97f0a13c5808d2ff4f27938459a&vid=73c93e9007c7e97f0a13c5808d2ff4f27938459a&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Red to Green clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %