6-Bromo-4-chloroquinoline ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
B5166-1G B5166-5G
TCIAB5166-1GEA 493 DKK
TCIAB5166-1G TCIAB5166-5G
6-Bromo-4-chloroquinoline ≥98.0% (by GC)
6-Bromo-4-chloroquinoline
Formel: C₉H₅BrClN
Molekylvægt: 242.50 g/mol
MDL Number: MFCD00511001
CAS-nummer: 65340-70-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=971fbfc03e7c86e1ef59afca83d3dca853d108f3&vid=971fbfc03e7c86e1ef59afca83d3dca853d108f3&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 111.0 to 115.0 deg-C