2-Bromo-6-phenylpyridine ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
B5150-200MG B5150-1G
TCIAB5150-200MGEA 476 DKK
TCIAB5150-200MG TCIAB5150-1G
2-Bromo-6-phenylpyridine ≥98.0% (by GC)
2-Bromo-6-phenylpyridine
Formel: C₁₁H₈BrN
Molekylvægt: 234.1 g/mol
MDL Number: MFCD00234691
CAS-nummer: 39774-26-0
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to Yellow to Green powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 50.0 to 54.0 deg-C