3-Bromo-2-fluorobenzylalkohol ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: (3-Bromo-2-fluorophenyl)methanol, 3-Bromo-2-fluorobenzyl alcohol, 1-Bromo-2-fluoro-3-(hydroxymethyl)benzene
B5143-1G B5143-5G
TCIAB5143-1GEA 222 DKK
TCIAB5143-1G TCIAB5143-5G
3-Bromo-2-fluorobenzylalkohol ≥98.0% (by GC)
3-Bromo-2-fluorobenzylalkohol
Formel: C₇H₆BrFO
Molekylvægt: 205.0200 g/mol
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD09842441
CAS-nummer: 261723-32-4
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 36.0 to 40.0 deg-C