2-Methoxy-1-methylethylacetat 99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
413900010 413900050
ACRO413900010EA 675 DKK
ACRO413900010 ACRO413900050
2-Methoxy-1-methylethylacetat 99%
2-Methoxy-1-methylethylacetat
Formel: C₆H₁₂O₃
Kogepunkt: 145,8 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: –87 °C
Massefylde: 0,96 g/cm³
Flammepunkt: 42 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00038500
CAS-nummer: 108-65-6
EINECS: 203-603-9
UN nummer: 1993
ADR: 3,III
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4010 to 1.4030 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.05 %
GC ≥98.5 %
Acidity (CH3COOH) ≤0.02 %