9-(4-Biphenylyl)carbazole ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
B5128-1G B5128-5G
TCIAB5128-1GEA 304 DKK
TCIAB5128-1G TCIAB5128-5G
9-(4-Biphenylyl)carbazole ≥98.0% (by GC)
9-(4-Biphenylyl)carbazole
Formel: C₂₄H₁₇N
Molekylvægt: 319.41 g/mol
MDL Number: MFCD28147704
CAS-nummer: 6299-16-7
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 225.0 to 229.0 deg-C