1-Bromo-4-phenylnaphthalene ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
B5105-1G B5105-5G
TCIAB5105-1GEA 788 DKK
TCIAB5105-1G TCIAB5105-5G
1-Bromo-4-phenylnaphthalene ≥98.0% (by GC)
1-Bromo-4-phenylnaphthalene
Formel: C₁₆H₁₁Br
Molekylvægt: 283.17 g/mol
Kogepunkt: 153°C
MDL Number: MFCD17012346
CAS-nummer: 59951-65-4
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 75.0 to 79.0 deg-C