ω-Brom-2-Fluoracetophenon ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Bromomethyl o-fluorophenyl ketone, 2-Bromo-2'-fluoroacetophenone, α-Bromo-2-fluoroacetophenone, 2-Fluorophenacyl bromide, 2-Bromo-1-(2-fluorophenyl)ethan-1-one, 2-Bromo-1-(2-fluorophenyl)ethanone
B5104-5G B5104-25G
TCIAB5104-5GEA 682 DKK
TCIAB5104-5G TCIAB5104-25G
ω-Brom-2-Fluoracetophenon ≥98.0% (by GC)
ω-Brom-2-Fluoracetophenon
Formel: C₈H₆BrFO
Molekylvægt: 217.04 g/mol
Kogepunkt: 63°C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00278796
CAS-nummer: 655-15-2
UN nummer: 3261
ADR: 8 III
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %