5-Brom-2-chlor-3-fluorpyridin ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
B5089-5G B5089-25G
TCIAB5089-5GEA 353 DKK
TCIAB5089-5G TCIAB5089-25G
5-Brom-2-chlor-3-fluorpyridin ≥98.0% (by GC)
5-Brom-2-chlor-3-fluorpyridin
Formel: C₅H₂BrClFN
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD03411574
CAS-nummer: 831203-13-5
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 50.0 to 54.0 deg-C