7-Bromisoquinolin ≥96.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
B5071-200MG B5071-1G
TCIAB5071-200MGEA 386 DKK
TCIAB5071-200MG TCIAB5071-1G
7-Bromisoquinolin ≥96.0% (by GC)
7-Bromisoquinolin
Formel: C₉H₆BrN
MDL Number: MFCD07368661
CAS-nummer: 58794-09-5
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 96.0 %
Melting point 69.0 to 73.0 deg-C