5-Bromo-2-fluorobenzeneboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
B5065-25G B5065-5G
TCIAB5065-25GEA 2200 DKK
TCIAB5065-25G TCIAB5065-5G
5-Bromo-2-fluorobenzeneboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
5-Bromo-2-fluorobenzeneboronic acid
Formel: C₆H₅BBrFO₂
Smeltepunkt: 174°C
MDL Number: MFCD05664307
CAS-nummer: 112204-57-6